ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polypropylene, Elbow, Female Luer to Female Luer Adapter; 25/PK
  MFLX45508-26
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylene, Elbow, Female Luer to Female Luer Adapter; 25/PK
  MFLX45508-26
CE certificate
Vollständige Materialrückverfolgbarkeit durch Sicherstellung der Prozessintegrität.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
  • Verbindungstyp: Luer mit Innenkegel auf Luer mit Innenkegel
Diese Luer-Fittings sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, sind diese Fitting gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
  • Verbindungstyp:
    Female Luer Union
  • Flow pattern:
    Elbow
  • Bezeichnung:
    Winkelstück Luer mit Innenkegel x Luer mit Innenkegel, PP, 25/Pck
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    45508-26
  • Connection type (port 1):
    Female luer
  • Connection type (port 2):
    Female luer
  • No. of ports:
    2
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together