Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Male Luer x 1/4-28 UNF; 25/PK
Katalognr. MFLX45505-82
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Gerade, Außen-Luer x 1/4-28 UNF; 25/PK
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:45505-82
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):1/4-28 UNF
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:25
- Fitting material:Nylon
- Thread size UNF(M) (port 1):1/4"-28
Frequently Bought Together