Über diesen Artikel
Stellen Sie Ihre Prozessintegrität mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit sicher.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
Diese Luer-Fittings sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Die Schlauchadapter verfügen über drei Nippelarten: Standard, weite Bohrung und Niedrigprofil. Nippel mit weiter Bohrung ermöglichen einen erweiterten Flüssigkeitsstrom durch das Anschlussteil und können mit jedem beliebigen flexiblen Schlauch verwendet werden. Flache Schlauchnippel eignen sich ideal für die Verwendung mit halbstarren Schläuchen wie Nylon, Polyethylen und Polypropylen. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, sind diese Verbinder gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit. Schlauchnippel sind erhältlich von 1/16" bis 1/4" mit Luer-Außen- oder Innenkegel Luer-Steckeranschlüsse sind mit integralem oder separatem Lock-Ring erhältlich. Schlauchnippel sind erhältlich von 1/16" bis 1/4" mit Luer-Außen- oder Innenkegel Luer-Steckeranschlüsse sind mit integralem oder separatem Lock-Ring erhältlich.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):3/16"
- Verbindungstyp:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Luer-Außenkegel mit Verschlussring x 3/16" Schlauchnippel, PC, 25/Pk
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male luer lock
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:25
- Fitting material:Polycarbonate