Masterflex® Fitting, Nylon, Elbow, Male Luer x Female Luer; 25/PK
Catalog # MFLX45502-84
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Avantor exclusive
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Verbindungstyp: Winkelstück Außen-Luer auf Innen-Luer
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Fittings ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Alle weiblichen Anschlüsse können entweder mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden. Stopfen und Kappen sind ebenfalls erhältlich.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
- Verbindungstyp:Female Luer to Male Luer
- Flow pattern:Elbow
- Bezeichnung:Winkelstück-Adapter Luer, Außen-Luer auf Innen-Luer, Nylon, 25/Pk
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:45502-84
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Male luer slip
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:25
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together