Masterflex® Fittings, HDPE, Elbow, Hose Barb Union, 1/16"; 10/Pk
Katalognr. MFLX40611-95
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Erstellen Sie 90°-Bögen in flexiblen Schläuchen—ohne Knicken!
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/16"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/16"
- Verbindungstyp:Schlauchnippelanschluss
- Flow pattern:Winkelstück
- Bezeichnung:Fitting, HDPE, Winkelstück, Schlauchnippelanschluss, 1/16" ID, 10/Pck
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Modell:40611-95
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- VE:10
- Fitting material:HDPE
Frequently Bought Together