Masterflex® Fitting, PTFE, Gerade, Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, 1/8" ID x 1/8" NPT(M)
Catalog # MFLX34030-73
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/8" ID x 1/8" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/8"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):1/8"
- Bezeichnung:Schlauchnippeladapter, PTFE, 1/8" NPT(M) X 1/8" ID
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- No. of ports:2
- Sterilisation:Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Fitting material:PTFE
Frequently Bought Together