John Guest polypropylene threaded elbows
Product Details & Documents
Quick, leakproof connection.
- Polypropylene and EPDM materials meet NSF 51, and NSF 61 requirements for food-grade applications; and is FDA compliant
Push-to-connect fittings offer secure connections and quick disconnection. Simply push tubing past the O-ring to the internal tube stop—steel teeth on the collet grip tubing for leakproof connections. To disconnect, press collet against fitting body to disengage steel teeth—tubing slides right out.
Fittings work with semi-rigid plastic (polypropylene, polyethylene, nylon) and soft metal (brass, copper, mild steel) tubing.
Adapters (sold separately) let you permanently modify basic fittings for customized installations.
Technische Daten
- Verbindungstyp:Push-to-Connect to Thread
- Flow pattern:Elbow
- Thread size NPT(M) (port 2):3/8"
- Bezeichnung:Threaded Elbow Adapters, 3/8" OD to 3/8" NPT(M), PP, 10/Pk
- Fitting material:Polypropylene
- Push-to-connect tube ext.Ø (port 1):3/8"
- Cat. No.:MFLX34007-65
- Max. Temperatur:60 °C (140 °F)
- Min. Temperatur:1 °C (33 °F)
- Sterilisation:Autoclave only
- Garantie:20 years
- Max. operating pressure:150 psi at 70 °F, 60 psi at 140 °F (for water)
- Seal material:EPDM
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-53Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 1/4" OD×1/8" NPT(M); 10/PkPush-to-Connect to ThreadPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 16.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-54Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 1/4" OD×1/4" NPT(M); 10/PkPush-to-Connect to ThreadPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 16.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-55Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 3/8" OD×1/4" NPT(M); 10/PkPush-to-Connect to ThreadPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 16.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-56Push-To-Connect Fitting, Male Thread, Polypropylene, 3/8" OD×3/8" NPT(M); 10/PkPush-to-Connect to ThreadPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 19.70
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-57Push-to-connect reducer adapters, polypropylene, 3/8"×1/4", 10/packPush-to-Connect ReducerPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 40.40
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-58Push-To-Connect Fitting, Elbow Adapter, Polypropylene, ¼" OD×¼" OD; 10/PkPush-to-Connect UnionPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 37.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerbindungstypFitting materialVerfügbarkeitPreis
- MFLX34007-60Push-To-Connect Fitting, Elbow Adapter, Polypropylene, ⅜" OD×⅜" OD; 10/PkPush-to-Connect UnionPolypropyleneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 58.00