Über diesen Artikel
Der integrierte 1000-Ω-RTD-Sensor ermöglicht die direkte Messung der Medientemperatur.
- Ausgestattet mit einer robusten PPA-Formkonstruktion für längere Haltbarkeit
- Hervorragende Medienverträglichkeit mit medienberührenden Teilen aus ETFE, EPDM und PPD
- Verwendung mit Flüssigkeiten niedriger Viskosität für Labor- und Industrieanwendungen
Diese wirtschaftlichen Wirbeldurchflussmesser eignen sich für Wärmeaustauschsysteme auf Wasser- und Wasser-Glykol-Basis. Die Sender arbeiten nach dem Prinzip der Wirbelablösung. Mit zunehmender Strömungsgeschwindigkeit bilden sich auf jeder Seite des Wirbelkörpers innerhalb des Strömungsrohrs abwechselnde Wirbel, die sich in die Fließrichtung bewegen. Die Durchflussmesser verwenden piezoelektrische Sensoren, die in einem Flügel stromabwärts des Staus eingebettet sind, um die Wirbel zu erfassen und die erfassten Wirbel in Strömungsgeschwindigkeit umzusetzen. Für jede Durchflussmessergröße steht ein Durchflussfaktor zur Umrechnung der Frequenz in den Volumendurchfluss zur Verfügung. Durchflussmesser verfügen über einen PT1000-RTD zur Temperaturmessung des Mediums
Hinweis: Medien mit einer Viskosität von mehr als 2 Centipose erfordern höhere Durchflussraten, um messbare Wirbel im Durchflussrohr zu bilden.
- Maximale Durchflussrate:39,6 gal./h
- Min. Durchflussrate:2,38 gal./min
- Output:4 bis 20 mA
- Genauigkeit:Bis zu 50% des max Durchflusses: ±1% vom Messwert; über 50% des max Durchflusses: ±2% des Messwerts
- Max. Druck:261 psi
- Bezeichnung:Vortex-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten, 2,38 bis 39,6 gal./min / 9 bis 150 L/min
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Min. operating temperature:–15 °C (5 °F)
- Pressure drop at max. flow:3 psid
- Max. Betriebstemperatur:85 °C (185 °F)
- Anschluss:M12x1, 5-poliger DC-Mikroanschluss
- Höhe:59710"
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Process connection:1" NPT(F)