ContactUsLinkComponent
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktableseskala, Edelstahlfittings, Inline mit Ventil; 260 sL/min Sauerstoff
Katalognr. MFLX32605-37
undefined
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktableseskala, Edelstahlfittings, Inline mit Ventil; 260 sL/min Sauerstoff
Katalognr. MFLX32605-37
Über diesen Artikel
Durch das rotierende Durchflussrohr kann ein Messgerät für fünf Gase verwendet werden.
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge ist nicht erforderlich
  • Konstruiert aus robustem Polycarbonatrahmen für raue Anwendungen
  • Entworfen mit Graduierungen in Englisch und metrisch für zusätzliche Flexibilität
  • Verwendung mit mehreren Routinegasen für Labor- und Industrieanwendungen
  • Einfache Demontage und Montage für die Reinigung
Diese Durchflussmesser sind für Anwendungen im mittleren Durchflussbereich konzipiert und verfügen über präzisionsgefertigte Glas- und Messing- oder Edelstahlanschlüsse, um genaue und wirtschaftliche Durchflussmesslösungen bereitzustellen. Drehen Sie einfach das Glasdurchflussrohr, um das Gas abzulesen, das Sie verwenden werden – Sauerstoff, Stickstoff, Helium, Kohlendioxid und Argon.
  • Maximale Durchflussrate:
    260000 ml/min
  • Genauigkeit:
    ±5% des Messbereichs
  • Max. Druck:
    150 psi
  • Bezeichnung:
    Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktableseskala, Edelstahlfittings, Inline mit Ventil; 260 sL/min Sauerstoff
  • Seq:
    09
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    32605-37
  • Float material:
    316 Edelstahl
  • Flow Tube material:
    Borosilikatglas
  • Max. argon flow rate:
    230000 ml/min
  • Max. CO₂ flow rate:
    220000 ml/min
  • Max. helium flow rate:
    650000 ml/min
  • Max. N₂ flow rate:
    270000 ml/min
  • Max. O₂ flow rate:
    260000 ml/min
  • O-Ring material:
    Viton®
  • Max. Betriebstemperatur:
    121 °C (250 °F)
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Fitting material:
    316 Edelstahl
  • Process connection:
    0,375" NPT(F)
  • Valve:
    Ja
  • Valve material:
    316 SS
Frequently Bought Together