Blue-White® Variable-Area In-Line Flowmeter, Direct-Read, Acrylic Housing, ½" NPT(F); 1 GPM Water
MFLX32477-06
Lesen Sie Messungen in einer ungehinderten 360°-Ansicht ab.
- Leicht ablesbare Doppelskalen (GPM/LPM)
- Extrem langlebig – gefertigt aus hochwertigem Acrylstabmaterial
- Das einteilige Inline-Gehäuse benötigt weniger Platz für eine saubere Installation
- Maximale Flussrate 1 GPM
Diese Messgeräte sind für den Einsatz in aggressiveren Prozessumgebungen konzipiert. Zusätzlich zu den bearbeiteten Acrylkörpern verwendet das Design Schwimmerführungen aus Edelstahl. Die Kombination ist ein Messgerät, das für Prozessanwendungen mit starken Vibrationen und hohen Schwankungen geeignet ist. Einige Versionen verfügen über Polypropylen-Endstücke, die mit Aluminium-Spannringen verstärkt sind, um dem Design der Messgeräte zusätzliche Festigkeit zu verleihen.
- Maximale Durchflussrate:1 gal./min
- Genauigkeit:±5% des Messwerts
- Bezeichnung:Acryl-Inline-Durchflussmesser, 1 gal./min Wasser, 1/2" NPT(F)
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:32477-06
- Float material:PVC
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±1 %
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Verstärktes PP mit Spannring aus Aluminium
- Fluid type:Wasser
- Process connection:1/2" NPT(F)
Frequently Bought Together