Blue-White® Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Read, Polysulfone Housing, 2 GPM Water
Katalognr. MFLX32471-02
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Bietet bessere Resultate als Acryl.
- Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen zum Ermitteln der Durchflussrate nicht umgerechnet werden
- Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Wasser
Die Durchflussmesser zur Tafelmontage verfügen über drehbare 90° Winkeladapter für die Tafelmontage. Die Montage ist einfach—bohren Sie zwei Löcher in die Tafel, setzen Sie die Messanschlüsse in die Löcher ein, sichern Sie sie mit den Kontermuttern (im Lieferumfang enthalten), und drehen Sie die Skala, um sie leicht ablesen zu können.
- Maximale Durchflussrate:7,5 L/min (2 gal./min)
- Min. Durchflussrate:0,75 L/min (0,2 gal./min)
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:150 psi
- Bezeichnung:Durchflussmesser mit variablem Messbereich, Schalttafeleinbau, Direktablesung, Polysulfongehäuse, 2 gal./min Wasser
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:32471-02
- Float material:316 Stainless Steel
- Max. Betriebstemperatur:115,5 °C (240 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:PSF
- Media type:Water
- Process connection:0,5" NPT(M)
- Valve:No
Frequently Bought Together