Ein Messgerät mit Ventil ermöglicht die Durchflussregelung durch ein sehr widerstandsfähiges Zählergehäuse.
- Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate
- Use with air or water for laboratory and industrial applications
Aus soliden Acrylblöcken gefertigt, sind diese Messgeräte mit integralen Messrohren ausgerüstet, die genaue Ablesewerte auch in aggressiven Anlagenumgebungen ermöglichen. Die Einlass- und Auslassöffnungen und Befestigungsbolzen der Messgeräte sind zur Erleichterung der Tafelinstallation erweitert. Eine alternative Option besteht in einem Stativgestell (separat angeboten), die Mobilität von Werkbank zu Werkbank ermöglicht.
Es gibt viele weitere Typen von Acryl-Durchflussmessern, die hier nicht aufgeführt sind. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Avantor-Niederlassung, um Angebote für Acrylmeter mit besonderen Anforderungen zu erhalten.
- Maximale Durchflussrate:50000 ml/min
- Min. Durchflussrate:4000 ml/min
- Genauigkeit:±3% des Messbereichs
- Display type:100-mm-Skala
- Bezeichnung:Durchflussmesser aus Acryl mit Ventil, 100-mm-Skala für Luft, 4-50 L/min
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Modell:32461-58
- Float material:316 SS
- Max. air flow rate:50000 ml/min
- Min. air flow rate:4000 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Width:1,875"
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Höhe:6,5"
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
- Fitting material:Verchromtes Messing
- Gas type:Luft
- Media type:Luft
- Valve material:Messing