Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Direktablesung, Edelstahlgehäuse, Schlauchgröße 6; 11 GPM
Catalog # MFLX32447-52
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Für die meisten aggressiven Prozessanwendungen geeignet.
- Der dicke Frontschutz aus Polycarbonat bietet Schutz
- Das einzigartige Design erleichtert die Wartung
- Die leicht und direkt ablesbare Skala bietet sowohl metrische als auch englische Messungen
- Erhältlich in geriffelten oder glatten konischen Schläuchen
Der abnehmbare, durchsichtige 3/16“ dicke Polycarbonat-Frontschutz bietet Schutz bei maximaler Nenntemperatur und maximalem Druck. Die abgestufte, direkt ablesbare Skala erleichtert das Ablesen. Die austauschbaren transparenten Skalenplatten werden direkt an der Vorderseite des Durchflussrohrs montiert. Einzigartige Schwimmeranschläge ermöglichen eine einfache Reinigung – Entfernen und Ersetzen des Schwimmers, ohne das Durchflussrohr oder die Abschirmung zu beschädigen. Schlauchgrößen 3, 4 und 5 verjüngen sich; Schlauchgrößen 6, 8 und 9 verjüngen sich und verfügen über eine Führungsstange aus Edelstahl.
- Maximale Durchflussrate:11 gal./min
- Genauigkeit:±3% des Messbereichs
- Bezeichnung:SS Abgeschirmter Schwebekörper-Durchflussmesser, 11 gal./min, Schlauchgröße 6
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:32447-52
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- O-Ring material:Viton®
- Pressure drop at max. flow:13 Wassersäule
- Max. Betriebstemperatur:93 °C (200 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,5% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:304 stainless steel
- Fitting material:316 Edelstahlfühler
Frequently Bought Together