Masterflex® Variable-Area Flowtube, Direct-Reading, 65-mm Scale; 4 L/min Oxygen
Katalognr. MFLX32048-27
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium—eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate ist nicht erforderlich
- Verwendung mit Luft oder Wasser für Labor- und Industrieanwendungen
- Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ – bestellen Sie jede Komponente separat
- Die minimale Durchflussrate beträgt etwa 10% der maximalen Durchflussrate
- Durchflussrohre verfügen über eine Genauigkeit von ±5 % und eine Ablesbarkeit von ±0,25 % des Skalenendwerts
- Das Durchflussrohr besteht aus dickwandigem Borosilikatglas
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussrohren an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie je nach gewählter Rahmengröße Durchflussrohre mit 65- oder 150-mm. Durchflussrohre sind für die direkte oder korrelierte Messung von Luft oder Wasser bei STP (Standardtemperatur und -druck) kalibriert.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Durchflussrohr mit Variablem Messbereich, Direktes Ablesen, 65-mm-Skala, 4 L/min Sauerstoff
- Seq:26
- Environmentally Preferable:
- Modell:32048-27
- Float material:Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. O₂ flow rate:4000 ml/min
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VE:1
- Media type:Oxygen
- Valve:No
Frequently Bought Together