Masterflex® Durchflussrohr mit Variablem Messbereich, Direktes Ablesen, 65-mm-Skala, 220 mL/min Kohlendioxid
MFLX32048-09
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium—eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate ist nicht erforderlich
- Verwendung mit Luft oder Wasser für Labor- und Industrieanwendungen
- Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ – bestellen Sie jede Komponente separat
- Die minimale Durchflussrate beträgt etwa 10% der maximalen Durchflussrate
- Durchflussrohre verfügen über eine Genauigkeit von ±5 % und eine Ablesbarkeit von ±0,25 % des Skalenendwerts
- Das Durchflussrohr besteht aus dickwandigem Borosilikatglas
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussrohren an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie je nach gewählter Rahmengröße Durchflussrohre mit 65- oder 150-mm. Durchflussrohre sind für die direkte oder korrelierte Messung von Luft oder Wasser bei STP (Standardtemperatur und -druck) kalibriert.
- Maximale Durchflussrate:220 ml/min
- Genauigkeit:±5% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Durchflussrohr mit Variablem Messbereich, Direktes Ablesen, 65-mm-Skala; 220 ml/min Kohlendioxid
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:32048-09
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. CO₂ flow rate:220 ml/min
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Valve:Nein
Frequently Bought Together