Masterflex® Fitting, 316 Edelstahl, Gerade, Schlauchnippel auf Gewinde-Adapter, 1/2" ID x 1/2" NPT(M)
Catalog # MFLX31208-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Anschlusstyp: 3/8" ID x 1/4" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):3/8"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Gerade
- Thread size NPT(M) (port 1):1/4"
- Bezeichnung:Schlauchnippelverbindungen; NPT männliches Rohradapter, 316 SS, 1/8" NPT(M) x 3/8" Schlauch-ID
- Seq:18
- Environmentally Preferable:
- Modell:31208-80
- No. of ports:2
- Orifice dimensions:7,143 mm (0,28125")
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Fitting length:0,59375"
- Fitting material:Edelstahl
- Fitting width:14 mm (0,5625")
Frequently Bought Together