Masterflex® Fitting, Black PVDF, One-Way Stopcock, Male Luer Lock to Male Luer Lock; 10/PK
Katalognr. MFLX31200-90
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Erstellen Sie lecksichere Systeme zur Handhabung von Flüssigkeiten.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
Die in einer Richtung funktionierenden Absperrhähne sind als komplett schwarze PVDF-Konstruktion erhältlich.
- Flow pattern:Eine-Richtung
- Bezeichnung:Luer-Absperrhahn, 1-Richtung, Luer-Lock-Außen x Luer-Lock-Außen, schwarzes PVDF, Packung mit 10
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:31200-90
- Wetted materials:Black PVDF
- VE:10
- Inlet port:Male Luer Lock
- Outlet port:Male Luer Lock
Frequently Bought Together