ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Female Luer to Hosebarb Adapter, 1/8" ID; 25/PK
Katalognr. MFLX30800-02
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Female Luer to Hosebarb Adapter, 1/8" ID; 25/PK
Katalognr. MFLX30800-02
CE certificate
Über diesen Artikel
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    ⅛"
  • Verbindungstyp:
    Female Luer to Barb
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Adapter ADCF Innen-Luer auf 1/8" J-Schlauchnippel, PP, 25/Pck
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    30800-02
  • Connection type (port 1):
    Female luer
  • Connection type (port 2):
    Hose barb
  • No. of ports:
    2
  • Garantie:
    3 Months
  • VE:
    25
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together