ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Nylon, Y-Connector, Hose Barb Unions, 1/2" ID; 10/PK
  MFLX30726-27
undefined
Masterflex® Fitting, Nylon, Y-Connector, Hose Barb Unions, 1/2" ID; 10/PK
  MFLX30726-27
Es werden keine Werkzeuge zum Zusammenbauen benötigt.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
  • Verbindungstyp: 1/2" ID; 10/PCK
Kombinieren Sie diese einfachen und wirtschaftlichen Armaturen mit flexiblen Schläuchen für den Einsatz in Ihren Niederdruckanwendungen. Ideal für Anwendungen in der Pharmazie, im Labor, in der Industrie/Produktion, bei der Wasserprobenahme und in der Lebensmittelverarbeitung.
Diese Nylonfittings bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit. Temperaturbereich: -50 bis 250 °F (-46 bis 121 °C). Sterilisation nur mit Ethylenoxid.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    1/2"
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    1/2"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippelanschluss
  • Flow pattern:
    J
  • Bezeichnung:
    Fitting, Nylon, Y-Stück, Schlauchnippelanschlüsse, 1/2" ID; 10/PCK
  • Seq:
    14
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    30726-27
  • Orifice dimensions:
    2,4375"
  • Sterilisation:
    Ethylene oxide (ETO) only
  • Garantie:
    3 Months
  • VE:
    10
  • Barb size/tubing int.Ø (port 3):
    1/2"
  • Fitting material:
    Nylon
Frequently Bought Together