ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/4" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK
Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/4" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK
Catalog # MFLX30621-32
undefined
Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/4" ID x 1/8" NPT(M); 10/PK
Catalog # MFLX30621-32
About this item
Schnelle und einfache Montage.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
  • Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Anschlusstyp: 1/4" ID x 1/8" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    1/4"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippel x NPT(M)
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Thread size NPT(M) (port 1):
    1/8"
  • Bezeichnung:
    Innenrohradapter, Nylon, 1/8" x 1/4", 10 PACK
  • Seq:
    17
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    30621-32
  • No. of ports:
    2
  • Sterilisation:
    Ethylene oxide (ETO) only
  • VE:
    10
  • Fitting material:
    Nylon
Frequently Bought Together