ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, 316 Edelstahl, Gerade, Schlauchnippelanschluss, 3/8“ ID
Masterflex® Fitting, 316 Edelstahl, Gerade, Schlauchnippelanschluss, 3/8“ ID
Catalog # MFLX30620-05
undefined
Masterflex® Fitting, 316 Edelstahl, Gerade, Schlauchnippelanschluss, 3/8“ ID
Catalog # MFLX30620-05
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
  • Chemikalienbeständig
  • Verbindungstyp: 3/8" ID
Diese wirtschaftlichen, geraden Anschlussstücke mit Schlaucholiven verbinden Flüssigkeitswege einfach und ohne den Einsatz von Werkzeugen. Schieben Sie einfach Ihren flexiblen Schlauch oder Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):
    3/8"
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    3/8"
  • Verbindungstyp:
    Schlauchnippelanschluss
  • Flow pattern:
    Gerade
  • Bezeichnung:
    Fitting, 316 Edelstahl, Gerade, Schlauchnippel-Einheit, 3/8“ PK
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    30620-05
  • Orifice dimensions:
    7,938 mm (0,3125")
  • Sterilisation:
    Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gammabestrahlung
  • Garantie:
    1 Monat
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Edelstahl 316
Frequently Bought Together