Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/8" ID x 3/16" NPT(M); 10/Pk
Katalognr. MFLX30615-10
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Verbindungstyp für Ihre Anwendung benötigt wird, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Sortiment bzgl. Materialien mit umfassendster chemischer Kompatibilität
- Individuelle Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Verbindungstyp: 1/8" ID x 3/16" NPT(M)
Verfügbar in einer Vielzahl von Materialien und Konfigurationen passend zu Ihrem Bedarf. Adapter von NPT-Außengewinde auf Schlauchnippel.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):1/8"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel x NPT(M)
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):3/16"
- Bezeichnung:Adapter Schlauchnippel auf Gewinde, Nylon, L/S 15-25 x 1/8" NPTM, 10/Packung
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:30615-10
- Sterilisation:Ethylene oxide (ETO) only
- Garantie:1 year
- VE:10
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together