Masterflex® Fitting, Polycarbonate, Five Ports, Manifolds with Female Luer Locks, 360° Rotation, Non-Sterile; 10/PK
MFLX30600-43
Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Fünf Anschlüsse mit Innen-Luer-Locks
Verteiler aus Polycarbonat haben Stiele aus Polyurethan und Griffe aus HDPE. Anschlüsse haben Innen-Luer-Locks.
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
- Flow pattern:5-Anschlüsse, 360 Grad Drehung
- Bezeichnung:Fitting, Polycarbonat, Fünf Anschlüsse, Verteiler mit Innen-Luer-Lock, 360° Drehung, Unsteril; 10/PCK
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Polycarbonate
- Garantie:Out of box
- VE:10
- Inlet port:Female Luer
- Outlet port:Female Luer
Frequently Bought Together