Masterflex® Fitting, Polycarbonate, Three-Way Stopcock, Male Luer Lock, Non-Sterile; 10/PK
MFLX30600-02
Regulieren Sie den Durchfluss ohne Auslaufen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Drei-Wege Absperrhahn/Durchfluss-Umlenkvorrichtung mit Luer-Lock-Außen
- HDPE-Griff rotiert um 180°
Wählen Sie Absperrhähne entweder mit Luer-Lock-Außenkegel oder mit Luer-Slip-Außenkegel. Der Griff dreht sich um 90 Grad bei Einweg-Absperrhähnen, um 180 Grad bei Dreiwege-Absperrhähnen und um 360 Grad bei Vierwege-Absperrhähnen. Alle verfügen über ein Polycarbonatgehäuse und einen HDPE-Stab
Warnung: Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.
- Flow pattern:Drei-Richtungen
- Bezeichnung:Absperrhähne mit Luer-Anschlüssen; 3-Wege; Lock außen, unsteril
- Environmentally Preferable:
- Wetted materials:Polycarbonate
- Garantie:Out of box
- VE:10
- Inlet port:Female Luer
- Outlet port:Male Luer Lock
Frequently Bought Together