Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX30565-08
- MFLX30565-88
- MFLX30565-14
- MFLX30565-86
- MFLX30565-62
- MFLX30565-64
- MFLX30565-02
- MFLX30565-06
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Einfaches Zubehör zum Schutz Ihres empfindlichen Druckmessgeräts.
- Wählen Sie aus platingehärtetem Silikon, FKM, EPDM oder PTFE
Verwenden Sie diese Dichtungen und Kappen, um die empfindliche Druckmembran Ihres hygienischen Druckmessgeräts zu schützen! Alle sind für hygienische Klemmverbindungen in Größen von 3/4" bis 2" erhältlich.
Die Dichtungen verfügen über hygienische Dichtungskanten und eine Vollmembran aus demselben Material wie die Dichtungskante. Keine Sorge mehr über Partikel und Filmbildung auf Ihrer Druckmembran! Erhältlich in platingehärtetem Silikon, FKM, EPDM und PTFE.
Hygienische Messgeräteschutzkappen verfügen über einen platingehärteten Silikonrahmen mit einer Edelstahlnetzkappe zum Abdecken der Manometerdruckmembran. Wenn Sie das Messgerät für den Transport oder Reinigungsvorgänge entfernen, decken Sie die Druckmembran einfach mit dem Schutz ab. Bei Verwendung die Kappe abnehmen und wieder anbringen. Die Kappe verfügt über eine Silikonschlaufe, die während des Prozessbetriebs am Messgerät bleibt.
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Hygienische Manometerschutz-Isolator-Dichtung, Platingehärtetes Silikon, 2“ Klemmengröße; JE 1
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:Platinum-Cured Silicone
- Sanitary gasket size:2"
- Garantie:1 year