Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
- Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
- Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
PTFE-Dichtungen bieten die beste chemische Verträglichkeit und sind außergewöhnlich beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Spannungsrisse. PTFE-Dichtungen erfüllen die höchsten Anforderungen in pharmazeutischen, Lebensmittel- und chemischen Anwendungen. Verwenden Sie Dichtungen bei Temperaturen von –450 bis 550 °F (–268 bis 288 °C).
- Maschenweite:40
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Dichtung, PTFE, 20‒Mesh, Klemmengröße 1/2“; JE 1
- Environmentally Preferable:
- VE:1
- Fitting material:PTFE
- Particle size retained:864 µm
- Sanitary gasket size:1/2"
- Garantie:1 Jahr