ContactUsLinkComponent
Masterflex® Platinum-Cured Silicone Screen Gasket, 10 Mesh, Size 2"; 1/EA
Katalognr. MFLX30523-08
undefined
Masterflex® Platinum-Cured Silicone Screen Gasket, 10 Mesh, Size 2"; 1/EA
Katalognr. MFLX30523-08
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre Pumpen, Ventile und andere Komponenten im Fließweg.
  • Vorfilterung vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen Sie Turbulenzen für eine verbesserte Stoff- oder Wärmeübertragung
  • Zur Reinigung in Chromatographieanwendungen
Dichtungen mit Sieb können mit standardmäßigen Dichtungen für Hygieneklemmen ausgetauscht werden. Dichtungen sind in platingehärtetem Silikon, Viton® EPDM, PTFE und Tuf-Steel in Maschenweiten von 10, 20, 40, 60 und 100 erhältlich. Sieb wird aus 316L SS hergestellt. Dichtung entspricht USP Klasse VI-, USDA-, 3-A-, und cGMP-Kriterien. FDA-konform. Alle Dichtungen sind frei von tierischen Bestandteilen. Jede Dichtung wird individuell verkauft.
Platingehärtete Silikondichtungen sind die ideale Wahl für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, hochreines Wasser, Injektionspräparate, Lebensmittel und Getränke. Die Dichtungen widerstehen der Produktanhaftung, sind geschmacks- und geruchsneutral und enthalten keine Weichmacher. Verwenden Sie Dichtungen bei Temperaturen von –58 bis 446 °F (–50 bis 230 °C).
  • Maschenweite:
    10
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    2"
  • Connection type:
    Hygiene
  • Bezeichnung:
    Dichtungen mit Sieb aus Platingehärtetem Silikon, 10 Mesh, Größe 2“; JE 1
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Platinum-Cured Silicone
  • Particle size retained:
    1905 µm
  • Sanitary gasket size:
    2"
  • Garantie:
    1 year
Frequently Bought Together