Masterflex® Ismatec® Minicartridge Multichannel Pump Head for Masterflex® L/S® Drives, 4-Channel, 12-Roller
Katalognr. MFLX07623-30
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Kombinieren Sie die Präzision von Ismatec® mit der Vielseitigkeit von Masterflex® Schlauchpumpensystemen.
- Bestellen Sie die auf Wunsch erhältlichen Minikassetten mit Verschlusseinstellung, um den Druck in jedem Kanal zu regeln
- Minikassetten lassen sich leicht herausnehmen oder einsetzen, ohne andere Kanäle zu beeinträchtigen
- Der Maximaldruck von 1.5 bar ist ausschließlich mit Kassetten mit verstellbarem Verschluss zu erreichen
- Mit Click-n-go Kassetten kann ein Maximaldruck von 1.0 bar erreicht werden.
- 4-Kanal-Pumpenkopf mit 12 Rollen
- Verwenden Sie bis zu drei 78002-90 um 16 Kanäle zu erzielen
Wählen Sie Pumpenköpfe mit sechs, acht oder zwölf Rollen. Weniger Rollen ermöglichen höhere Flussraten, während mehr Rollen eine nahezu pulsationsfreie Flüssigkeitsbeförderung bieten. Köpfe nehmen vier oder acht Click’n’go™ Minikassetten auf (mitgeliefert). Die Click‘n‘go Minikassetten verfügen über eine Federverschluss für eine jederzeit optimale Spannung ohne Einstellungen. Die maximal empfohlene Anzahl an Kassetten für Ihren Antrieb können Sie bei unseren Anwendungsspezialisten in Erfahrung bringen.
Delivery: Enthält vier Click’n’go™-Minikartuschen.
- Maximale Durchflussrate:208 ml/min
- Anzahl der Kanäle:4
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Minikassette Multikanal-Pumpenkopf für Masterflex® L/S®-Antriebe, 4-Kanal, 12-Rollen
- Höhe:64 mm
- Länge:67,5 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07623-30
- Max. flow rate per channel:52 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,003 ml/min
- Occlusion:Adjustable
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:1 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:Three-stop microbore
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:12
- Gehäusematerial:Anodized aluminium
- Max. motor RPM:600 rpm
- Rotor material:Nylatron®
Frequently Bought Together