Masterflex® I/P® Controller for Digital Washdown Precision Modular Drive, 0.1 to 650 rpm; 115/230 VAC
MFLX07594-14
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Digital Modularen Präzisionsantrieb heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Mit diesen Ersatzteilen sorgen Sie dafür, dass Ihr Masterflex® I/P®-Modulsystem reibungslos funktioniert.
- Leistung:90 - 260 VAC; 6,3 A
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Austauschsteuerung für I/P 07594-10 Digitalen Modularen Tischantrieb zum Abspülen 115/230 VAC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07594-14
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,2031")
- Controller width:279 mm (11")
- Speed control:±0,1%
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together