Masterflex® I/P® Replacement Motor for Digital Washdown Precision Modular Drive, 0.1 to 650 rpm
Katalognr. MFLX07594-12
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Digital Modularen Präzisionsantrieb heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Mit diesen Ersatzteilen sorgen Sie dafür, dass Ihr Masterflex® I/P®-Modulsystem reibungslos funktioniert.
- Leistung:90 - 260 VAC; 6,3 A
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Austauschmotor, 650 U/min, für I/P 07594-10 Modularer Digitaler Antrieb zum Abspülen
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:07594-12
- Motor height:119 mm (4,75")
- Motor hp:3/8
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:285 mm (10,1562")
- Motor width:279 mm (11")
- Motor:280 W
- Garantie:2 years
- VE:1
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together