Masterflex® I/P® Controller for Digital Precision Modular Drive, 0.1 to 650 rpm; 115/230 VAC
Katalognr. MFLX07594-04
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Digital Modularen Präzisionsantrieb heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Mit diesen Ersatzteilen sorgen Sie dafür, dass Ihr Masterflex® I/P®-Modulsystem reibungslos funktioniert.
- Leistung:90 - 260 VAC; 6,3 A
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Austauschsteuerung für I/P 07594-00 Digitalen Modularen Tischantrieb 115/230 VAC
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07594-04
- Controller height:140 mm (5,5")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:263 mm (10,4062")
- Controller width:211 mm (8,4062")
- Speed control:±0,1%
- Garantie:2 years
- VE:1
Frequently Bought Together