Masterflex® I/P® Replacement Motor for Digital Modular Drive, 6 to 650 rpm
Katalognr. MFLX07591-22
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex® I/P® Digital Modularen Antrieb heraus.
- Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpen
Mit diesen Ersatzteilen sorgen Sie dafür, dass Ihr Masterflex® I/P®-Modulsystem reibungslos funktioniert.
- Leistung:90 - 260 VAC; 6,3 A
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Austauschmotor, 650 U/min, für I/P 07591-20 Modularer Digitaler Präzisions-Tischantrieb
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:07591-22
- Motor height:152 mm (6")
- Motor hp:1/5
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:359 mm (14,125")
- Motor width:141 mm (5,5625")
- Motor:149 W
- Garantie:2 years
- VE:1
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together