Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drives, Avantor®
Product Details & Documents
Kompakt und preiswert für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
- Durchflussrate 0.42 bis 2900 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Einfache Anwendung mit Drehzahlkontrolle pro Umdrehung
- Ein separater Stromschalter ermöglicht die Beibehaltung der Geschwindigkeitseinstellung beim Ein-/Abschalten des Antriebs; die LED an der Vorderseite zeigt an, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist
- Der reversible Motor sorgt für einfaches Abpumpen/Spülen des Schlauches und Pumpen in beide Richtungen
- Ferngesteuerter Start/Stopp über einen DB9-Konnektor an der Rückseite des Antriebs
Der Antrieb ist mit neun verschieden Pumpenkopf-Typen kompatibel: Standard, Easy-Load®, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multikanal, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schlauch und PTFE-Membran Die Antriebe 07555-00 und -05 sind nicht zur Verwendung mit einem PTFE-Schlauch und PTFE-Membran-Pumpenköpfen empfohlen.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: Inklusive Pumpenantrieb und Netzteil mit 1.8-m- (6-ft) Netzkabel. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Documents
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:1130 ml/min
- Leistung:90 - 130 VAC; 50/60 Hz; 1,5 A
- Bezeichnung:L/S Antrieb mit variabler Geschwindigkeit, 7 bis 200 U/min; 115 VAC
- Seq:13
- Gehäusematerial:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:Kein Stecker
- Max. RPM:200 rpm
- No. of pump heads accepted:2
- Open-head sensor:Nein
- Drive length:230 mm (9,1")
- Motor hp:1/20
- Motor:37 W
- Remote I/O:Start/Stopp
- Garantie:2 Jahre
- Spannung:90 - 130 VAC
- Reversible motor:Ja
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multikanal, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schlauch, PTFE-Membran
- Digital dispensing:Nein
- Drive width:183 mm (7,2")
- Cat. No.:MFLA07555-10
- Modell:07555-10
- Drive IP rating:IP 22
- Steuertyp:Analoge variable Drehzahl
- Frequenz:50/60 Hz
- Drive height:134 mm (5,3")
- Pump series:L/S
- Cloud-verbunden:Nein
- Washdown capable:Nein
- Speed control:±5%
- Current:1,5 A
- Min. RPM:7 U/min
- Drehzahl:Variabel
Services
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07528-80Fernbedienung; DB9(M) Stecker; 6 ft (1,8 m) KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 496.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX77595-35Fußschalter, DB9-Stecker, mit Antrieben verwendenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 408.00
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.