ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Gear Service Kits for 1 to 100 rpm Drives
  MFLX07553-08
undefined
Masterflex® L/S® Gear Service Kits for 1 to 100 rpm Drives
  MFLX07553-08
Holen Sie das Beste aus Ihren Ersatzteilen für Masterflex-Antriebe und Service-Kit heraus.
  • Leicht zu installieren, vermeiden diese Service-Kits kostspielige Ausfallzeiten Ihres Zahnradpumpenkopfes.
  • Für die Verwendung mit Masterflex® L/S®-Antrieben mit 1 bis 100 U/min geeignet
Verlängern Sie mit diesen Ersatzteilen die Haltbarkeit Ihrer Masterflex-Pumpe.
 : Enthält zwei Getriebeeinheiten (groß und klein) zwei Dichtungen für Getriebeboxabdeckungen und ein Fläschchen mit Silikon fett für hohe Temperaturen.
  • Bezeichnung:
    Service-Kits für L/S-Antriebe mit 1-100 U/min.
  • Environmentally Preferable:
  • Garantie:
    1 year
  • Kompatibel mit:
    07520-10, -30, -35, -50, -55, 07521-10, -30, -35, -50, -55, 07522-00, -05, 07523-10, -12, -30, -35, 07525-10, -12, -30, -32, 07527-10, -12, 07531-10,
  • VE:
    1
Frequently Bought Together