Masterflex® L/S® Multichannel Pump Head for Microbore 2-Stop Tubing, 8-Channel
Katalognr. MFLX07534-08
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
ISO9001
About this item
Erreichen Sie einen pulsationsarmen, synchronen Fluss in mehreren Kanälen ohne Kassetten
- Flussrate 0.045 bis 2300 ml/min pro Kanal - Flussrate hängt von der Antriebsgeschwindigkeit und Schlauchgröße ab
- Edelstahlrotor (ES) / stabilere und chemikalienbeständigere Rollen
- Stapelbare Köpfe mit zwei, vier oder acht Kanälen, insgesamt bis zu 24 Kanälen
- Einfache Schlauchinstallation— Schläuche einsetzen, Schlauchbett verschließen und starten Sie die Pumpe
- Köpfe mit sechs Rollen ermöglichen eine geringere Pulsation des Flusses
Die L/S® Mehrkanal-Pumpenköpfe sind aus bearbeitetem Edelstahl (ES) und eloxiertem Aluminium mit ES-Rotor, -Lagern und -Rollen aus Edelstahl für einen zuverlässigen Dauerbetrieb konstruiert. Wählen Sie je nach Ihren Anwendungsanforderungen Pumpenköpfe für Microbore-Schläuche, L/S-Präzisionsschläuche oder L/S-Hochleistungs-Präzisionsschläuche. Kompatibel mit L/S-Antrieben, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können und minimal 1/1h PS erreichen.
- Maximale Durchflussrate:1600 ml/min
- Anzahl der Kanäle:8
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Mehrkanal-Pumpenkopf für Microboreschläuche mit 2 Stopps, 8-Kanal
- Höhe:76 mm
- Länge:122 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07534-08
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:200 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,00052 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing
- Tubing sizes accepted:Two-stop microbore
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:6
- Breite:114 mm
- Gehäusematerial:Anodized aluminium
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together