Masterflex® L/S® Analog Fixed-Speed Compact Drive, 540 rpm; 12 VDC
Catalog # MFLX07533-60
Supplier: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
ISO9001
Specifications
See all product configurations- Modell:
- 07533-60
- 07533-50
- 07533-80
- 07533-70
- Steuertyp:
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Feste Drehzahl
- Drive height:
- 117 mm (4,625")
- 117 mm (4,625")
- 117 mm (4,625")
- 117 mm (4,625")
- Drive IP rating:
- IP 52
- IP 52
- IP 52
- IP 52
- Drive length:
- 216 mm (8,5625")
- 216 mm (8,5625")
- 216 mm (8,5625")
- 216 mm (8,5625")
- Drive width:
- 97 mm (3,8125")
- 97 mm (3,8125")
- 97 mm (3,8125")
- 97 mm (3,8125")
- Motor:
- 37 W
- 37 W
- 37 W
- 37 W
- Motor hp:
- 1/20
- 1/20
- 1/20
- 1/20
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Drehzahl:
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Speed control:
- ±5%
- ±5%
- ±5%
- ±5%
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, PTFE-Tubing, PTFE Diaphragm
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, PTFE-Tubing, PTFE Diaphragm
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Nutzen Sie es, wo immer Sie es benötigen—ideal zum Feldeinsatz geeignet.
- Durchflussrate 6 bis 2700 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Der robuste, dauerbelastbare Motor ist ideal für Anwendungen geeignet, die einen Vollzeit-Betrieb erfordern
- Variieren Sie die Eingangsspannung, um die Drehzahl zu ändern und kehren Sie die Polarität der Eingangsspannung für die entgegengesetzte Richtung um—Der Antrieb kann vollständig über eine Stromquelle gesteuert werden.
- Mit einem chemikalienbeständigen Motorgehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahl, erfüllt die Schutzart IP52
- Nimmt einen Pumpenkopf auf
Diese Kompaktantriebe mit fester Drehzahl nutzen eine 12 VDC Eingangsspannung. Stromanschluss über Ihre 12- oder 24-V-DC-Quelle über dreiadrige Kabel mit einem Querschnitt von 16 AWG und 30 cm (12 Zoll) langen Litzen mit abisolierten Enden Antriebe können 8 unterschiedliche Pumpenköpfe aufnehmen: Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schläuche, oder PTFE-Membran†.
Antriebe, die nur einen Pumpenkopf aufnehmen, können aufgrund des zu geringen Drehmoments nicht mit Hochleistungs-Pumpenköpfen oder PTFE-Schläuchen verwendet werden.
- Maximale Durchflussrate:2600 ml/min
- Leistung:12 VDC; 5,7 A
- Steuertyp:Feste Drehzahl
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S Kompakter Antrieb mit 12-VDC; 540 U/min.
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07533-60
- Drive height:117 mm (4,625")
- Drive IP rating:IP 52
- Drive length:216 mm (8,5625")
- Drive width:97 mm (3,8125")
- Motor hp:1/20
- Open-head sensor:No
- Speed control:±5%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3
- Motor:37 W
- Drehzahl:Fixed
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Painted steel
- Max. RPM:540 rpm
- No. of pump heads accepted:1
Frequently Bought Together