Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head, Replacement Rotor and Bearing Assembly, White PPS Housing, SS Rotor, for 07516-10
MFLX07516-18
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Für Easy-Load®-Pumpenköpfe 07516-10 und 07518-10 geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Easy-Load® Pumpenkopf, Ersatzrotor-/Kugellagerbaugruppe, Weißes PPS Gehäuse, SS-Rotor; je 1
- Seq:40
- Environmentally Preferable:
- Modell:07516-18
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Gehäusematerial:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together