ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head Replacement Rotor/Bearing Assembly for 07514-10 and -30
Katalognr. MFLX07514-18
1 year warranty
undefined
Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head Replacement Rotor/Bearing Assembly for 07514-10 and -30
Katalognr. MFLX07514-18
1 year warranty
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
  • Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Easy-Load® Pumpenkopf Ersatzrotor-/Kugellagerbaugruppe für 07514-10 und -30
  • Seq:
    36
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07514-18
  • Open-head sensor:
    No
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
  • Garantie:
    1 year
  • VE:
    1
  • Rollen:
    4
  • Rotor material:
    Stainless Steel
Frequently Bought Together