Masterflex® L/S® Easy-Load® Head for High-Performance Precision Tubing, PARA Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX07514-12
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Sparen Sie Zeit mit schnellen Schlauchwechseln und reduzierter Wartung.
- Neues Design und automatische Schlauchrückhaltung erlauben mehrere Schlauchgrößen—Schläuche können ohne das Entfernen des Kopfes vom Antrieb gewechselt werden
- Rotor aus Edelstahl (SS) zur verbesserten Haltbarkeit
- Pumpenköpfe für Mehrkanalanwendungen stapelbar
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Für Schlauchgrößen für L/S®-Präzisionspumpen geeignet
Dieser Easy-Load®-Pumpenkopf akzeptiert Hochleistungs-Präzisionsschläuche — gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Präzisionsschlauchgrößen: L/S 15 oder L/S 24.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Easy-Load Kopf für Hochleistungs- Präzisionsschläuche, PARA-Gehäuse, SS-Rotor
- Höhe:105 mm
- Länge:64 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07514-12
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,2 m (26,8 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:4
- Breite:105 mm
- Gehäusematerial:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together