Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Mounting Hardware, Mounts One L/S 36 Pump Head, Stainless Steel; 2/Set
Katalognr. MFLX07036-01
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Zur Verwendung mit L/S®-Standard-Pumpenköpfen 07036-30 und -31 geeignet
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Befestigungsmaterial, zum Montieren von einem L/S®-36-Pumpenkopf Edelstahl; 2/Satz
- Seq:33
- Environmentally Preferable:
- Modell:07036-01
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 36
- Garantie:1 year
- VE:1
Frequently Bought Together