Masterflex® L/S® Standard Pump Head for High-Performance Precision Tubing L/S® 24, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
Catalog # MFLX07024-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
- Der Rotor wird aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit hergestellt
- Zur Verwendung mit L/S® 24 Hochleistungs-Schläuchen für Präzisionspumpen geeignet
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Hochleistungs-Präzisionsschläuche geeignet—wählen Sie diese Pumpenköpfe für eine bessere Druckerzeugung, Ansaughöhe, Übertragung viskoser Flüssigkeiten und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Hochleistungs-Präzisionsschläuchen: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36.
Delivery: Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Standard-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S® 24, Polycarbonatgehäuse, CRS-Rotor
- Höhe:77 mm
- Länge:64 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:07024-20
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 24
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:77 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Cold-rolled Steel
Frequently Bought Together