Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, Long Shaft, SS Rotor
Katalognr. MFLX07019-83
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Zur Verwendung Standard-Pumpenköpfen mit 07019-01, -41, -26, -51.
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Masterflex I/P® Standard-Pumpenkopf, Ersatzrotor-Aufbau, Kurzer Schaft, SS-Rotor; je 1
- Seq:27
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-83
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73, 82
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together