Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, Short Shaft, CRS Rotor
Catalog # MFLX07019-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Aus kaltgewalztem Stahl (CRS) hergestellt
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatzrotor-Aufbau, Kurzer Schaft, CRS-Rotor; je 1
- Seq:26
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-82
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73, 82
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together