Masterflex® I/P® Replacement Rotor Assembly, Long-Shaft, CRS
MFLX07019-80
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Ersatz-Rotorbaugruppe, Langer Schaft, CRS
- Seq:25
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-80
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together