ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, I/P® 82
Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, I/P® 82
Catalog # MFLX07019-74
undefined
Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, I/P® 82
Catalog # MFLX07019-74
About this item
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
  • Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
  • Geeignet für die Verwendung mit dem I/P® 82 Standard-Pumpenkopf
  • Robustes Gehäuse aus Polycarbonat (PC) und Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS)
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    Standard-Pumpenkopf, Ersatz-Endkappenbaugruppe, Polycarbonat-Gehäuse, CRS-Rotor, I/P 82-Schlauch
  • Seq:
    20
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    07019-74
  • Open-head sensor:
    No
  • Tubing sizes accepted:
    I/P 82
  • Garantie:
    2 years
  • VE:
    1
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together