About this item
Höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit aller I/P-Pumpenköpfe—ideal für die Dosierung und das Abfüllen.
- Jedes Modell ist für eine einzige Schlauchgröße optimiert, um die Leistung und Lebensdauer der Schläuche zu maximieren
- Der kostengünstige Pumpenkopf ist eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Anwendungen
- Stapeln Sie zwei Pumpenköpfe, um die Durchflussrate zu verdoppeln
- Geeignet für I/P 73-Schläuche
- Hergestellt aus Polycarbonat und Edelstahl
Das klassische Design des Standard-Pumpenkopfs gewährleistet genaueste und wiederholbare Leistung, die bei Dosieranwendungen wichtig ist. Ein um 360 Grad präzisionsgeformter Verschlusskörper gewährleistet optimale Genauigkeit und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
Wählen Sie zwischen einem PC-Gehäuse mit CRS- oder SS-Rotor oder einem PPS-Gehäuse mit SS-Rotor. PC ist wirtschaftlich und transparent, während PPS eine verbesserte chemische Beständigkeit bietet. SS-Rotoren verfügen über PTFE-versiegelte SS-Lager für lange Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand; CRS-Rotoren haben abgeschirmte Lager.
Das Design des Standard-Pumpenkopfes ermöglicht die präziseste Dosiergenauigkeit aller MASTERFLEX Pumpenköpfe.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min (2,1 gal./min)
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Standard-Pumpenkopf für I/P® 73 Schläuche, Polycarbonatgehäuse, SS Rotor
- Höhe:139 mm
- Länge:85 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07019-21
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:I/P® 73
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:12,3 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:132 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Stainless Steel