Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, High-Performance Precision Tubing Sizes, SS Rotor
MFLX07015-90
Holen Sie mit diesen Ersatzteilen das Beste aus Ihrem Masterflex®-Pumpenkopf heraus.
- Wählen Sie Ersatzteile für Ihre L/S® und I/P Pumpenköpfe
- Zur Verwendung mit L/S®-Standard-Pumpenköpfen mit 07015-21 und -52; 07024-21 und -52
Ersatzteile, die die Funktion Ihres Pumpenkopfes verlängern. Für eine vollständige Kopfmontage sind zwei Endkappenbaugruppen erforderlich.
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Standard-Pumpenkopf, Ersatzrotor-Aufbau, Hochleistungs-Präzisionsschlauchgrößen, SS-Rotor; je 1
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:07015-90
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 15, 24, 35, 36
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together