Masterflex® L/S® Standard Pump Head for High-Performance Precision Tubing L/S® 15, Polycarbonate Housing, SS Rotor
Katalognr. MFLX07015-21
Anbieter: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Über diesen Artikel
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Hochleistungs-Präzisionsschläuche geeignet—wählen Sie diese Pumpenköpfe für eine bessere Druckerzeugung, Ansaughöhe, Übertragung viskoser Flüssigkeiten und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Hochleistungs-Präzisionsschläuchen: L/S 15, L/S 24, L/S 35, L/S 36.
Delivery: Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.
- Maximale Durchflussrate:1000 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Standard-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschläuche L/S® 15, Polycarbonatgehäuse, SS-Rotor
- Höhe:77 mm
- Länge:64 mm
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:07015-21
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 15
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:77 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together