AuftragsverfolgungKontakt
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor® | Avantor
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Standard long-shaft pump head for size 15 L/S tubing, PC housing/SS rotor, Gear ratio: 1:1, 1000 ml/min, Three; stainless steel, PC, Stainless Steel
Katalognr. MFLX07015-10
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Katalognr. MFLX07015-10
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Masterflex® L/S® Standard-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Standard long-shaft pump head for size 15 L/S tubing, PC housing/SS rotor, Gear ratio: 1:1, 1000 ml/min, Three; stainless steel, PC, Stainless Steel
Preis
492.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.
Technische Daten
  • Maximale Durchflussrate:
    1000 ml/min
  • Bezeichnung:
    Standard long-shaft pump head for size 15 L/S tubing, PC housing/SS rotor, Gear ratio: 1:1
  • Seq:
    3
  • Rollen:
    Three; stainless steel
  • Gehäusematerial:
    PC
  • Rotor material:
    Stainless Steel
  • Min. flow rate:
    1,7 ml/min
  • Occlusion:
    Fixed
  • Volume per revolution with L/S 13 tubing:
  • Volume per revolution with L/S 24 tubing:
  • Garantie:
    2 years
  • Volume per revolution with L/S 15 tubing:
    1,7 ml
  • Volume per revolution with L/S 16 tubing:
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Tubing retention:
    Manual
  • Cat. No.:
    MFLX07015-10
  • Modell:
    07015-10
  • Pump series:
    L/S
  • Optimum RPM range:
    0,02 - 600 rpm
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 15