Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 13, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
Katalognr. MFLX07013-20
Anbieter: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Über diesen Artikel
Ideal für Anwendungen zur Flüssigkeitsübertragung, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.
- Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
- Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit gleichseitigem Schlauchein- und -austritt—perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Die Standardköpfe sind kompakt und lassen sich leicht in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
- Je nach Antriebsempfehlung können bis zu vier Köpfe gestapelt werden
- Der Rotor wird aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit hergestellt
- Zur Verwendung mit L/S® 13 Schläuchen für Präzisionspumpen geeignet
Dieser Standard-Pumpenkopf ist für Präzisionsschläuche geeignet— er gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Größen von Präzisionsschläuchen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18.
Delivery: Einschließlich Schlüssel zum Anschließen von Schläuchen und Befestigungsmaterial für einen Kanal.
- Maximale Durchflussrate:36 ml/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche L/S® 13, Polycarbonatgehäuse, CRS-Rotor
- Höhe:77 mm
- Länge:64 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:07013-20
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 13
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Garantie:2 years
- VE:1
- Rollen:3
- Breite:77 mm
- Gehäusematerial:PC
- Rotor material:Cold-rolled Steel
Frequently Bought Together